Learn More
Ácido Ritalínico, Mikromol™
Código de producto. 30050138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050138 100 mg 100 miligramos
30052468 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050138 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1031.04
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido ritalínico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ritalinic Acid
CAS 19395-41-6
Nombres de analitos o componentes Ritalinic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ritalinic Acid, Methylphenidate Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO2/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16)
SMILES OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido 2-fenil-2-piperidin-2-ilacético
Peso molecular (g/mol) 219.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.1259 g/mol