Learn More
Clorhidrato de ácido ritalínico, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido ritalínico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ritalinic acid HCl |
| CAS | 19395-40-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Ritalinic acid HCl |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O2 . HCl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ritalinic Acid Hydrochloride, Methylphenidate Related Compound A (USP), Methylphenidate Related Compound A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c15-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-14-11;/h1-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)C(C1CCCCN1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-fenil-2-piperidin-2-ilacético; clorhidrato |
| Mostrar más |