Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido ritalínico
Código de producto. 16524374 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16524374 5 g 5 g
16514374 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16524374 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463000050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19395-41-6
Fórmula molecular C13H17NO2
Peso molecular (g/mol) 219.28
Clave InChI INGSNVSERUZOAK-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC Ácido 2-fenil-2-(piperidin-2-il)acético
SMILES OC(=O)C(C1CCCCN1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ritalinic acid
Punto de fusión 245.0°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.28