Learn More
RITA, MedChemExpress
Código de producto. 16475678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16475678 10 mg 10 miligramos
16441847 50 mg 50 miligramos
16408377 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13424
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress RITA is an inhibitor of p53-HDM-2 interaction, binds to p53dN, with a Kd of 1.5 nM, and also induces DNA-DNA cross-links.
RITA is an inhibitor of p53-HDM-2 interaction, binds to p53dN, with a Kd of 1.5 nM, and also induces DNA-DNA cross-links.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RITA
Forma física Solid
CAS 213261-59-7
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H12O3S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo NSC 652287
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (342.03 mM)
SMILES OCC1=CC=C(C2=CC=C(C3=CC=C(CO)S3)O2)S1
Peso molecular (g/mol) 292.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.37
Porcentaje de pureza 99.45%