Learn More
R&D Systems™ RITA
Código de producto. 18084842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18084842 1 mg 1 miligramo
18023962 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18084842 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2443/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.34€
    119.70€ / 1 miligramos
    Ahorro 12.64€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. MDM2-p53 interaction inhibitor
Anti-tumor agent that binds wild-type p53 (Kd = 1.5 nM) preventing p53-MDM2 (HDM2) interaction. Induces p53 accumulation and stimulates apoptosis in tumor cell lines expressing wild-type p53 in vitro and in vivo. Inhibits HPV-E6-mediated proteasomal degradation. Suppresses expression of cervical carcinoma HeLa xenografts in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213261-59-7
Fórmula molecular C14H12O3S2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RITA
Cantidad 1 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.37
Pureza >97%
Peso molecular 292.367