Learn More
Impureza Z-Oxima de risperidona, TRC
Código de producto. 30134812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134812 25 mg 25 miligramos
30006019 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR52501625MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132961-05-8
Fórmula molecular C23 H28 F2 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 430.49
Sinónimo 3-[2-[4-[(Z)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 3-[2-[4-[(Z)-C-(2,4-difluorofenil)-N-hidroxicarbonimidil]piperidina-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiridito[1,2-a]pirimidina-4-one
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)\C(=N\O)\c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCCC4=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-[4-[(Z)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28F2N4O2/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-28-11-7-16(8-12-28)22(27-31)19-6-5-17(24)14-20(19)25/h5-6,14,16,31H,2-4,7-13H2,1H3/b27-22-
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.218