Learn More
N-óxido de risperidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Risperidone N-Oxide |
| CAS | 832747-55-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23 H27 F N4 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Risperidone N-Oxide, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-oxido-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-15-18(23(29)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-28(30)11-7-16(8-12-28)22-19-6-5-17(24)14-20(19)31-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CC[N+]2([O-])CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)-1-oxidopiperidin-1-io-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 426.48 |
| Mostrar más |