Learn More
Risperidona, MP Biomedicals
Código de producto. 11422291 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
11422291 10 mg
1 options
Código de producto. 11422291 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219371410
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Especificaciones
CAS 106266-06-2
Fórmula molecular C23H27FN4O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
Clave InChI RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 410.493
PubChem CID 5073
ChEBI CHEBI:8871