Learn More
Risperidona, Mikromol™
Código de producto. 18041980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18041980 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18041980 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0491.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Risperidona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risperidone
CAS 106266-06-2
Nombres de analitos o componentes Risperidone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H27 F N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Risperidone, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9CI), 1,2-Benzisoxazole, 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 410.48
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410,2118 g/mol