Learn More
Risperidona, LoGiCal
Código de producto. 30458895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458895 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458895 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0491.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risperidone
CAS 106266-06-2
Nombres de analitos o componentes Risperidone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H27 F N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Risperidone, 4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9CI), 1,2-Benzisoxazole, 4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 410.48
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 410,2118 g/mol