Learn More
Risperidona Isoxazol-N-óxido, TRC
Código de producto. 30180332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180332 1 mg 1 miligramo
30179944 10 mg 10 miligramos
30179836 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180332 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5250301MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391053-34-1
Fórmula molecular C23H27FN4O3
Peso molecular (g/mol) 426.48
Sinónimo 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl-2-oxido)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one;
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-2-oxo-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiriido[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3c4ccc(F)cc4on3=O)C(=O)N5CCCCC5=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risperidone Isoxazole-N-oxide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-15-18(23(29)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-26-11-7-16(8-12-26)22-19-6-5-17(24)14-20(19)31-28(22)30/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.2067