Learn More
Risperidona EP Impurity J, TRC
Código de producto. 17934795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934795 10 mg 10 miligramos
17911435 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17934795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59159510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346606-24-3
Fórmula molecular C35 H40 F2 N6 O3
Peso molecular (g/mol) 630.7273
Sinónimo 3-[2-[4-[(EZ)-[4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]phenyl](hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. J (EP) as (E/Z)-mixture, 3-[2-[4-[(Z)-(4-Fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl)phenyl](hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, (Risperidone Impurity, Mixture of E/Z isomers)
Nombre IUPAC 3-[2-[4-[C-[4-fluoro-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-il]fenil]-N-hidroxicarbonimidil]piperidina-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiridito[1,2-a]pirimidina-4-una
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)C(=NO)c3ccc(F)cc3N4CCC(CC4)c5noc6cc(F)ccc56)C(=O)N7CCCCC7=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risperidone EP Impurity J
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H40F2N6O3/c1-22-27(35(44)43-14-3-2-4-32(43)38-22)13-17-41-15-9-23(10-16-41)33(39-45)28-7-5-25(36)20-30(28)42-18-11-24(12-19-42)34-29-8-6-26(37)21-31(29)46-40-34/h5-8,20-21,23-24,45H,2-4,9-19H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 630.313