Learn More
Risperidona EP Impureza F, Mikromol™
Descripción
Risperidona EP Impureza F
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]ethyl 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylate |
| CAS | 1346603-86-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]ethyl 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C24 H27 F N4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Risperidone Imp. F (EP), 2-[2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]ethyl 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylate, Risperidone Impurity F, Risperidone Carboxylate Impurity, Risperidone EP Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27FN4O4/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-32-24(31)28-11-7-16(8-12-28)22-19-6-5-17(25)14-20(19)33-27-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3 |
| SMILES | CC1=C(CCOC(N2CCC(C3=NOC4=C3C=CC(F)=C4)CC2)=O)C(N5CCCCC5=N1)=O |
| Nombre IUPAC | 4-(6-fluorobenzo[d]isoxazol-3-il)piperidina-1-carboxilato de 2-(2-metil-4-oxo-6,7,8,9-tetrahidro-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-3-il)etilo |
| Mostrar más |