Learn More
Risperidona E-Oxima, TRC
Código de producto. 30425701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30425701 5 mg 5 miligramos
30411463 10 mg -
30416989 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5250155MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 691007-09-7
Fórmula molecular C23 H28 F2 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 430.49
Sinónimo 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, Risperidone Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 3-[2-[4-[(E)-C-(2,4-difluorofenil)-N-hidroxicarbonimidil]piperidina-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropiridino[1,2-a]pirimidina-4-one
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)\C(=N/O)\c3ccc(F)cc3F)C(=O)N4CCCCC4=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[2-[4-[(E)-(2,4-Difluorophenyl)(hydroxyimino)methyl]piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28F2N4O2/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-28-11-7-16(8-12-28)22(27-31)19-6-5-17(24)14-20(19)25/h5-6,14,16,31H,2-4,7-13H2,1H3/b27-22+
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.218