Learn More
Risperidona-d4, TRC
Código de producto. 30418170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418170 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30418170 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5250022.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risperidone-D4
CAS 1020719-76-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C23 2H4 H23 F N4 O2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Risperidone-D4, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl-1,1,2,2-d4]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3/i9D2,13D2
SMILES [2H]C([2H])(N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23)C([2H])([2H])C4=C(C)N=C5CCCCN5C4=O
Nombre IUPAC 2-metil-3-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 414.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.2369
Porcentaje de pureza >95