Learn More
cis-N-óxido de risperidona, Mikromol™
Descripción
Cis-N-óxido de risperidona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Risperidone cis-N-Oxide |
| CAS | 1894509-66-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Risperidone cis-N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H27 F N4 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Risperidone cis-N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-15-18(23(29)27-10-3-2-4-21(27)25-15)9-13-28(30)11-7-16(8-12-28)22-19-6-5-17(24)14-20(19)31-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3/t16-,28+ |
| SMILES | CC1=C(CC[N@+]2([O-])CC[C@H](CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)-1-oxidopiperidin-1-io-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona |
| Mostrar más |