Learn More
Impureza carboxilada de risperidona, TRC
Código de producto. 30179769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179769 10 mg 10 miligramos
30179984 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR52502510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346603-86-8
Fórmula molecular C24 H27 F N4 O4
Peso molecular (g/mol) 454.5
Sinónimo 2-[2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]ethyl 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylate, Risperidone Imp. F (EP), 2-(6,7,8,9-Tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)ethyl 4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinecarboxylate (ACI), 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-, 2-(6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl)ethyl ester (ACI)
Nombre IUPAC 2-(2-metil-4-oxo-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidina-3-il)etil 4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidina-1-carboxilato
SMILES CC1=C(CCOC(=O)N2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-3-yl]ethyl 4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-carboxylate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27FN4O4/c1-15-18(23(30)29-10-3-2-4-21(29)26-15)9-13-32-24(31)28-11-7-16(8-12-28)22-19-6-5-17(25)14-20(19)33-27-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.2016