Learn More
Risperidona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15592363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15592363 1 g 1 g
15502373 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15592363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.30€
    44.65€ / 1 g
    Ahorro 7.65€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106266-06-2 | C23H27FN4O2 | 410.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106266-06-2
Fórmula molecular C23H27FN4O2
Peso molecular (g/mol) 410.49
Clave InChI RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
PubChem CID 5073
ChEBI CHEBI:8871
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
SMILES CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risperidone
Punto de fusión 172.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.49
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Risperidone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.