Learn More
R&D Systems™ Risperidone
Descripción
Risperidone is an atypical antipsychotic agent that displays 5-HT2A receptor antagonism. Also displays high affinity at D2 receptors (Ki values are 0.4 and 3.13 nM for 5-HT2A and D2 receptors respectively).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Risperidone |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.48 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 410.493 |