Learn More
Risperidona, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30460132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460132 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460132 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMRSP12441LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Risperidona, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risperidone
CAS 106266-06-2
Nombres de analitos o componentes Risperidone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C23 H27 F N4 O2
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Risperidone, 4 H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9 CI), 1,2-Benzisoxazole, 4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
Nombre IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]etil]-2-metil-6,7,8,9-tetrahidropirido[1,2-a]pirimidin-4-ona
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 410.48
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 410,2118 g/mol