Learn More
Ácido Risegrónico, TRC
Product Code. 30137948
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Unit Size:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30137948 250 mg 250 miligramos
30136052 2.5 g 2.50 g
30008828 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137948 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCR521505250MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 105462-24-6
Fórmula molecular C7 H11 N O7 P2
Peso molecular (g/mol) 283.11
Sinónimo Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid], 1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene bisphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-(3-pyridyl)ethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-pyrid-3-ylethylidene-1,1-bisphosphonic acid, BPH 2, NE 58019, Risedronate, Risedronic acid
Nombre IUPAC (1-hidroxi-1-fosfono-2-piridina-3-iletil)ácido fosfónico
SMILES OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Risedronic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0011
Porcentaje de pureza >95%