Learn More
Ácido Risegrónico, TRC
Código de producto. 30136052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136052 2.5 g 2.50 g
30137948 250 mg 250 miligramos
30008828 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5215052.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105462-24-6
Fórmula molecular C7 H11 N O7 P2
Peso molecular (g/mol) 283.11
Sinónimo Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid], 1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene bisphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-(3-pyridyl)ethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-pyrid-3-ylethylidene-1,1-bisphosphonic acid, BPH 2, NE 58019, Risedronate, Risedronic acid
Nombre IUPAC (1-hidroxi-1-fosfono-2-piridina-3-iletil)ácido fosfónico
SMILES OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risedronic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.0011
Porcentaje de pureza >95%