Learn More
Ácido Risedrónico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30138468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138468 250 mg 250 miligramos
30132612 2.5 g 2.50 g
30005752 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR521500250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115436-72-1
Fórmula molecular C7 H10 N O7 P2 . Na
Peso molecular (g/mol) 305.09
Sinónimo Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, sodium salt (1:1), Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, monosodium salt (9CI), 3-Pyridyl-1-hydroxyethylidene-1,1-biphosphonic acid sodium salt, Actonel, Fossical, Gemfos, NE 58095, Risedronate sodium, Risedronic acid monosodium salt, Sodium risedronate
Nombre IUPAC sodio; Hidroxi-(1-hidroxi-1-fosfono-2-piridina-3-iletil)fosfinato
SMILES [Na+].OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risedronate sodium
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO7P2.Na/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.983