Learn More
Ácido risedrónico, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16544364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16544364 250 mg 250 miligramos
16534364 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16544364 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462932500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 115436-72-1 | C7H10NNaO7P2 | 305.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115436-72-1
Fórmula molecular C7H10NNaO7P2
Peso molecular (g/mol) 305.09
Número MDL MFCD00867080,MFCD01706268,MFCD00867080
Clave InChI DRFDPXKCEWYIAW-UHFFFAOYNA-M
Nombre IUPAC hidrógeno sódico [1-hidroxi-1-fosfono-2-(piridin-3-il)etil]fosfonato
SMILES [Na+].OC(CC1=CN=CC=C1)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risedronic acid sodium salt
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.1