Learn More
Ácido risedrónico, Mikromol™
Descripción
Ácido risedrónico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Risedronic Acid |
| CAS | 105462-24-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Risedronic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H11 N O7 P2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid], 1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene bisphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-(3-pyridyl)ethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-pyrid-3-ylethylidene-1,1-bisphosphonic acid, BPH 2, NE 58019, Risedronate, Risedronic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15) |
| SMILES | OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1-hidroxi-1-fosfono-2-piridin-3-iletil)fosfónico |
| Mostrar más |