Learn More
Risedronic acid, MedChemExpress
Descripción
Risedronic acid (Risedronate ) is a pyridinyl biphosphonate which inhibits osteoclast-mediated bone resorption.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Risedronic acid |
| Forma física | Solid |
| CAS | 105462-24-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C7H11NO7P2 |
| Sinónimo | Risedronate |
| Información de solubilidad | 0.1 M NaOH : 11 mg/mL (38.85 mM; ultrasonic and adjust pH to 7 with NaOH) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.37 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CC1=CN=CC=C1 |
| Mostrar más |