Learn More
Ácido risedrónico-d4 (principal), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Risedronic Acid-d4 |
| CAS | 1035438-80-2 |
| Fórmula molecular | C7H7D4NO7P2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis phosphonic Acid-d4, Actonel-d4, NE 58095-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)/i1D,2D,3D,5D |
| SMILES | O=P(O)(O)C(P(O)(O)=O)(O)CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])N=C1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 287.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.0262 |