Learn More
Ácido risedrónico-d4 (principal), TRC
Código de producto. 30412938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412938 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30412938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5215021MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Risedronic Acid-d4
CAS 1035438-80-2
Fórmula molecular C7H7D4NO7P2
Cantidad 1 mg
Sinónimo [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis phosphonic Acid-d4, Actonel-d4, NE 58095-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)/i1D,2D,3D,5D
SMILES O=P(O)(O)C(P(O)(O)=O)(O)CC1=C([2H])C([2H])=C([2H])N=C1[2H]
Peso molecular (g/mol) 287.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0262