Learn More
Risedronate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18083942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18083942 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18083942 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 3504/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Farnesyl diphosphate (FPP) synthase inhibitor
Orally active biphosphonate that inhibits farnesyl diphosphate (FPP) synthase (IC50 = 100 nM). Exhibits antiproliferative and proapoptotic activity in numerous tumor cell lines and inhibits osteoclast-mediated bone resorption in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risedronate
CAS 115436-72-1
Fórmula molecular C7H10NNaO7P2
Número MDL MFCD00867080,MFCD01706268,MFCD00867080
Cantidad 50 mg
Sinónimo risedronate sodium
Clave InChI DRFDPXKCEWYIAW-UHFFFAOYNA-M
SMILES [Na+].OC(CC1=CN=CC=C1)(P(O)(O)=O)P(O)([O-])=O
Nombre IUPAC hidrógeno sódico [1-hidroxi-1-fosfono-2-(piridin-3-il)etil]fosfonato
Peso molecular (g/mol) 305.09
PubChem CID 131675130
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.09
Porcentaje de pureza >99%