Learn More
Risedronate sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16482026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482026 500 mg 500 miligramos
16448116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0119
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Risedronate sodium is a pyridinyl biphosphonate which inhibits osteoclast-mediated bone resorption.
Risedronate sodium is a pyridinyl biphosphonate which inhibits osteoclast-mediated bone resorption.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risedronate sodium
Forma física Solid
CAS 115436-72-1
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H10NNaO7P2
Sinónimo Risedronic Acid Sodium
Información de solubilidad H2O : 8.33 mg/mL (27.30 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (3.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC(P(O)(O)=O)(P(O)([O-])=O)CC1=CN=CC=C1.[Na+]
Peso molecular (g/mol) 305.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.09
Porcentaje de pureza 98.0%