Learn More
Risdiplam, MedChemExpress
Código de producto. 16496997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496997 5 mg 5 miligramos
16474278 10 mg 10 miligramos
16433026 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109101
MedChemExpress Risdiplam (RG7916) is an orally administered, centrally and peripherally distributed SMN2 pre-mRNA splicing modifier that increases survival motor neuron (SMN) protein levels.
Risdiplam (RG7916) is an orally administered, centrally and peripherally distributed SMN2 pre-mRNA splicing modifier that increases survival motor neuron (SMN) protein levels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risdiplam
Forma física Solid
CAS 1825352-65-5
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23N7O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo RG7916 RO7034067
Información de solubilidad Ethanol : 2 mg/mL (4.98 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C(C(C=C1C)=NN2C1=NC(C)=C2)N=C3C=C4)N3C=C4N(CCN5)CC65CC6
Peso molecular (g/mol) 401.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.46
Porcentaje de pureza 95.0%