Learn More
Risarestat, MedChemExpress
Código de producto. 16477048
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477048 10 mg 10 miligramos
16429597 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477048 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16433
MedChemExpress Risarestat (CT-112), an aldose reductase inhibitor, is developed for the treatment of diabetic complications.
Risarestat (CT-112), an aldose reductase inhibitor, is developed for the treatment of diabetic complications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Risarestat
CAS 79714-31-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H21NO4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo CT 112
Información de solubilidad DMSO : 105 mg/mL (324.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1)SC(C2=CC=C(OCCCCC)C(OCC)=C2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 323.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.41
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism