Learn More
Tocris Bioscience™ RIPK2 inhibitor 1
Descripción
RIPK2 inhibitor 1 is a potent receptor-interacting protein kinase 2 (RIPK2) inhibitor (IC50 of 5-10 nM). It inhibits NF-κB activity and decreases cancer cell proliferation by 70%. In vivo, RIPK2 inhibitor 1 inhibits intestinal and lung inflammation with low toxicity in rodent models.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Benzoylamino)-4-methyl-N-[3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)phenyl]benzamide |
| CAS | 1290490-78-6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | RIP Kinase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C25H22N4O2 |
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?