Learn More
RIPK1-IN-7, MedChemExpress
Código de producto. 16495676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495676 100 mg 100 miligramos
16481147 50 mg 50 miligramos
16474898 10 mg 10 miligramos
16417657 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY119933
MedChemExpress RIPK1-IN-7 is a potent and selective RIPK1 inhibitor with a Kd of 4 nM and an enzymatic IC50 of 11 nM. RIPK1-IN-7 exhibits excellent antimetastasis activity in the experimental B16 melanoma lung metastasis model.
RIPK1-IN-7 is a potent and selective RIPK1 inhibitor with a Kd of 4 nM and an enzymatic IC50 of 11 nM. RIPK1-IN-7 exhibits excellent antimetastasis activity in the experimental B16 melanoma lung metastasis model.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RIPK1-IN-7
CAS 2300982-44-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H22F3N5O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (129.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(N(CC)C=C2C3=CC(CCN4C(CC5=CC=CC(OC(F)(F)F)=C5)=O)=C4C=C3)=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 481.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.47
Porcentaje de pureza 98.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease