Learn More
MedChemExpress RIPA Lysis Buffer (Strong)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 mL |
| Tipo de producto | Kits |
| Contenido y almacenamiento | Stored at -20°C, and is stable for up to 12 months. |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | VD/VDR |