Learn More
RIPA-56, MedChemExpress
Código de producto. 16490916
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490916 200 mg 200 miligramos
16459786 50 mg 50 miligramos
16444506 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490916 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101032
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress RIPA-56 is a highly potent, selective, and metabolically stable inhibitor of receptor-interacting protein 1 (RIP1) with an IC50 of 13 nM. RIPA-56 can be used for the treatment of systemic inflammatory response syndrome.
RIPA-56 is a highly potent, selective, and metabolically stable inhibitor of receptor-interacting
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RIPA-56
Forma física Solid
CAS 1956370-21-0
Color Blanco
Cantidad 200 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H19NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (451.88 mM)
SMILES CCC(C)(C)C(N(CC1=CC=CC=C1)O)=O
Peso molecular (g/mol) 221.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.3
Porcentaje de pureza 99.71%