Learn More
RIP2 kinase inhibitor 2, MedChemExpress
Código de producto. 16483837
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483837 50 mg 50 miligramos
16457706 100 mg 100 miligramos
16450358 5 mg 5 miligramos
16431859 1 mg 1 miligramo
16417898 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483837 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19761
MedChemExpress RIP2 kinase inhibitor 2 is a receptor interacting protein-2 (RIP2) kinase inhibitor extracted from patent WO/2014043437 A1, compound example 9.
RIP2 kinase inhibitor 2 is a receptor interacting protein-2 (RIP2) kinase inhibitor extracted from patent WO/2014043437 A1, compound example 9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RIP2 kinase inhibitor 2
CAS 1581270-11-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28N4O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (11.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)(C)S(C1=C(OCCOC)C=C(N=CC=C2NC3=NNC(C)=C3C)C2=C1)(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 432.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.54
Porcentaje de pureza 99.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease