Learn More
Riociguat, TRC
Código de producto. 30040389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040389 10 mg 10 miligramos
18002150 250 mg 250 miligramos
18083710 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR52000010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625115-55-1
Fórmula molecular C20 H19 F N8 O2
Peso molecular (g/mol) 422.4157
Sinónimo Carbamic acid, N-[4,6-diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-N-methyl-, methyl ester, Carbamic acid, [4,6-diamino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]methyl-, methyl ester (9CI), Adempas, BAY 63-2521, BAY 632521, Methyl N-[4,6-diamino-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-pyrimidinyl]-N-(methyl)carbamate, Methyl [4,6-diamino-2-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidin-5-yl]methylcarbamate, Riociguat
Nombre IUPAC metilo N-[4,6-diamino-2-[1-[(2-fluorofenil)metil]pirazolo[3,4-b]piridina-3-il]pirimidina-5-il]-N-metilcarbamato
SMILES COC(=O)N(C)c1c(N)nc(nc1N)c2nn(Cc3ccccc3F)c4ncccc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riociguat
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19FN8O2/c1-28(20(30)31-2)15-16(22)25-18(26-17(15)23)14-12-7-5-9-24-19(12)29(27-14)10-11-6-3-4-8-13(11)21/h3-9H,10H2,1-2H3,(H4,22,23,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1615