Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Ringo XD
Código de producto. 15998951
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
44
49
Tamaño de la unidad:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15998951 49 1 par
13266564 44 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15998951 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM73156049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.72€
    76.39€ / 1 pares
    Ahorro 53.33€
    41% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Zapato versátil, con limpieza de la pala con toallitas y suela «fácil de limpiar». Popular entre la gente que trabaja en los sectores de la alimentación y la restauración. Para mayor tranquilidad, una puntera interna proporciona gran protección contra objetos que caen y peligros imprevistos.
  • Zapatos de seguridad S2 para trabajar en condiciones húmedas
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Suela GripForce™ Easy Twist
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
Diseñar Ringo XD
Material Cuero
Tamaño 49