Learn More
Ansell RINGERS™ Guantes industriales de trabajo ligero R840 con palma recubierta
Tienda Ansell ProductosDescripción
- RINGERS Firma TPR (Caucho termoplástico) La combinación única de tecnología de impacto reduce la fuerza del impacto.
- Perfil bajo Nivel 1 TPR Cubre toda la longitud de los dedos, el pulgar y el dorso de la mano.
- Recubrimiento de palma de nitrilo sumergido que ofrece 2 veces más agarre en comparación con la tecnología anterior.
- El refuerzo de PU en la entrepierna del pulgar (TCR) proporciona durabilidad adicional en un área de alta abrasión, lo que extiende la vida útil del guante.
- Mejorado FORTIX™ La tecnología ofrece hasta un 20% más de resistencia a la abrasión para un uso más duradero.
- ERGOFORM™ Los guantes ergonómicos reducen la tensión en las manos y garantizan un ajuste adaptado a los contornos naturales de la mano, lo que maximiza el rango de movimiento y mejora el rendimiento.
- Ansell ZONZ™ La tecnología Comfort Fit optimiza el tejido en zonas seleccionadas del forro de mezcla de nailon y spandex de calibre 15, mejorando el soporte, la transpirabilidad y el rango de movimiento, lo que da como resultado una comodidad óptima.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020 , EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 407:2004, ANSI 4 de abril |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Negro, Verde, Amarillo |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo, Nylon, Spandex |
| Tipo de producto | Guantes para trabajo industrial |
| Tamaño | 6 |
| Mostrar más |