Learn More
Ansell Guantes de impacto resistentes a productos químicos/impermeables Ringers R075 con revestimiento de PVC - Puño extendido
Código de producto. 16609073 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
2XL
Tamaño de la unidad:
12 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16609073 Pequeño 12 pares
16619073 Grande 12 pares
16629073 2XL 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16609073 Proveedor Ansell N.º de proveedor 07508
Desarrollados con la tecnología F3 de Ringers™ y el diseño patentado de TPR para aumentar la destreza y la comodidad. El revestimiento de PVC texturizado en la palma mejora las capacidades de agarre, al mismo tiempo que proporciona resistencia quími
  • TPR Protección contra impactos en la parte superior de la mano y en toda la longitud de los dedos.
  • El revestimiento de PVC es resistente al agua y proporciona resistencia a los productos químicos
  • El forro interior  proporciona resistencia al corte en todo el guante.
  • El revestimiento de palma texturizado duradero mejora las capacidades de agarre
  • El puño corto estilo guante mantiene los residuos alejados de las manos
  • Clasificación de rendimiento de calor de contacto de nivel 1 con una exposición exterior de 100 °C, de acuerdo con el método de prueba EN 407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 5
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374_2003 en materia de microorganismos, EN 420:2003 + A1:2009
Aplicaciones Industrial
Coating Material PVC
Color Rojo de alta visibilidad
Cut Resistance Rating ANSI A3
Acabado exterior Totalmente texturizados
Latex Free No
Material Fibras de aramida DuPont™
Tipo de producto Guantes resistentes a productos químicos
Tamaño Pequeño
Norma EN388 4441CP
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS KLMOPT
EN ISO 374 - 5 Sí
Estilo de puño de los guantes Manopla
Serie R-075
Longitud (imperial) 14,5 in
Longitud (métrico) 370 mm