Descripción
- Puño seguro con gancho y bucle TPR cierre con lengüeta de tiro
- Tejido de malla premium suave y duradero en la parte superior de la mano para una comodidad y flexibilidad óptimas.
- Cuero sintético de primera calidad utilizado para la construcción de palma dividida para una mayor durabilidad.
- Envoltura alrededor del dedo índice que protege la zona de desgaste.
- Tejido ligero entre los dedos para una excelente destreza.
- Puntas del índice, medio y pulgar compatibles con pantallas táctiles
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ANSI 3 de abril, ANSI Corte A1, etiqueta Ecovadis, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Categoría II |
| Chlorinated | No |
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Hand | Específico |
| Material | Cuero sintético |
| Tipo de producto | Guantes de mecánico |
| Tamaño | 6 |
| Mostrar más |