Descripción
- El guante de impacto R-Flex 065 con media inmersión de nitrilo combina la protección contra los riesgos de impacto con la resistencia al corte para una amplia gama de aplicaciones.
- Revestimiento de tejido transpirable desarrollado con F3 Technology™ de Ringers y un diseño patentado de TPR para una movilidad y comodidad superiores.
- La palma de acabado arenoso garantiza un agarre seguro en entornos húmedos y secos, y las yemas de los dedos índice, medio y pulgar compatibles con pantallas táctiles permiten la interacción tecnológica.
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Amarillo de alta visibilidad, Gris |
| Cut Resistance Rating | ANSI A4 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | HPPE |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica |
| Tamaño | 7 |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |