Learn More
Hirschmann™ rincaps™ para pipetas capilares desechables Reflotron™
Descripción
- Con marca de anillo
- Conformidad certificada
- Fabricadas con vidrio duradero DURAN™
- Litio heparinizado
- 32 μl
- Capilar para sistema Reflotron™
- Conforme con ISO 7550, CE según IVD 98/79 CE
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pipetas capilares desechables con marca de anillo a 32 μl, litio heparinizado |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo | ringcaps™ |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Reflotron™ |