Learn More
Hirschmann™ Pipetas capilares desechables rincaps™
Código de producto. 15549035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15549035 250/paquete paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15549035 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 9600144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    122.40€ / paquete de 1000
    Ahorro 18.60€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Excelentes para trabajar con muestras pequeñas en el laboratorio. Las pipetas capilares desechables Hirschmann ™ ringcaps™ se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones científicas y médicas.
  • Con marca de anillo
  • Certificado de conformidad
  • Fabricadas con vidrio duradero DURAN™
  • Conforme a la ISO 7550, CE conforme a IVD 98/79 EC
Especificaciones
Exactitud 0,25%
Certificaciones/conformidad ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE, certificado de conformidad
Coeficiente de variación 0,5%
Descripción Pipetas capilares desechables, rincaps™, cantidad de pedido mínima 4 cajas
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 1
Incluye Marca de anillo
Cantidad 250/paquete
Tipo Pipetas capilares desechables
Desechables Un solo uso