Learn More
Thermo Scientific™ Juegos de arandelas para baños de vapor de agua Precision™
Código de producto. 16620583 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (imperial):
10 in
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Diámetro (imperial) unitSize
16620583 10 in 1 set
1 options
Código de producto. 16620583 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3166186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los juegos de arandelas Precision son específicos para baños de vapor de agua.
Los juegos de arandelas Thermo Scientific™ Precision son específicos para baños de vapor de agua.
  • Acero inoxidable
  • Apilados, son cada vez más grandes conforme se retiran de la pila.
  • Hay disponibles tres tamaños de arandela: 10 cm (4 pulg), 12,5 cm (5 pulg) y 15 cm (6 pulg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Baños de vapor
Tipo Conjuntos de anillos
Diámetro (imperial) 10 in