Learn More
Invitrogen™ RIN3 Polyclonal Antibody
Código de producto. 15746821 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15746821 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15746821 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA558949
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: AKKNLPTAPP RRRVSERVSL EDQSPGMAAE GDQLSLPPQG TSDGPEDTPR ESTEQGQDTE VKASDPHSMP ELPRTAKQPP VPPPRKKRIS RQLASTLPA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 58%, Rat - 58%.
RIN3 is a member of the RIN family of Ras interaction-interference proteins, which are binding partners to the RAB5 small GTPases (Kajiho et al., 2003 ).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno RIN3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica RIN3
N.º de referencia del gen Q8TB24
Alias de gen 6430500K07; C86933; RAB5 interacting protein 3; ras and Rab interactor 3; Ras interaction/interference protein 3; Rin3
Símbolos de los genes RIN3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human RIN3. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96512).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79890
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG