Learn More
Rimsulfuron, TRC
Código de producto. 30425759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425759 5 g
30423821 500 mg
30419318 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR4235005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122931-48-0
Fórmula molecular C14 H17 N5 O7 S2
Peso molecular (g/mol) 431.44
Sinónimo DPX-E9636, N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)aminocarbonyl]-3-(ethylsulfonyl)-2-pyridinesulfonamide
Nombre IUPAC 1-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)-3-(3-etilsulfonilpiridina-2-il)sulfonilurea
SMILES CCS(=O)(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rimsulfuron
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N5O7S2/c1-4-27(21,22)9-6-5-7-15-12(9)28(23,24)19-14(20)18-13-16-10(25-2)8-11(17-13)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.0569