Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rimsulfuron |
| CAS | 122931-48-0 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 7501778 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 172°C to 173°C |
| Sinónimo | 1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[3-(ethylsulfonyl)-2-pyridylsulfonyl]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 431.44 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |