Learn More
Cloruro de Rimonabant, TRC
Código de producto. 18041320
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18041320 25 mg 25 miligramos
18040200 10 mg 10 miligramos
18030730 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18041320 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR51780025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158681-13-1
Fórmula molecular C22 H21 Cl3 N4 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 500.25
Sinónimo 1H-Pyrazole-3-carboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Pyrazole-3-carboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-, monohydrochloride (9CI), 5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide hydrochloride, Ribafit, Rimonabant hydrochloride, Riomont, SR 141716A, SR 151716A, Slimbant
Nombre IUPAC 5-(4-clorofenilo)-1-(2,4-diclorofenil)-4-metil-N-piperidina-1-ilpirazol-3-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.Cc1c(nn(c2ccc(Cl)cc2Cl)c1c3ccc(Cl)cc3)C(=O)NN4CCCCC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rimonabant, Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H21Cl3N4O.ClH/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-9-17(24)13-18(19)25)21(14)15-5-7-16(23)8-6-15;/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.0548